Learn More
Alrestatin, MedChemExpress
Descripción
Alrestatin is an inhibitor of aldose reductase, an enzyme involved in the pathogenesis of complications of diabetes mellitus, including diabetic neuropathy.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Alrestatin |
| CAS | 51411-04-2 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C14H9NO4 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | AY-22284 |
| Información de solubilidad | DMSO : 50 mg/mL (195.90 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(O)CN(C(C1=CC=CC2=CC=CC3=C12)=O)C3=O |
| Peso molecular (g/mol) | 255.23 |
| Mostrar más |