Learn More
Thermo Scientific™ Sellador térmico manual ALPS 30
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15447124
Cambiar vista
Click to view available options
Tensión:
110-120/220-230 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tensión Tamaño de la unidad
15447124 110-120/220-230 V cada uno
1 options
Código de producto. 15447124 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor AB0400
Simplifique su flujo de trabajo de expresión génica
Usar código promocional 27975
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 31-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El sellador térmico manual Thermo ScientificTM ALPS 30 es un sellador térmico de microplacas de funcionamiento manual que le permite proteger las muestras de la evaporación y la contaminación.
Proteja sus muestras de la evaporación y la contaminación cuando realice PCR o almacene las muestras con el sellador térmico manual Thermo ScientificTM ALPS 30. Perfecta para sellar pequeñas cantidades de placas en aplicaciones de bajo a medio rendimiento, la unidad ALPS 30 es lo suficientemente pequeña para mantenerse en la mesa de trabajo sin que ocupe mucho espacio. Su funcionamiento manual sencillo y ergonómico proporciona un sellado rápido y eficaz al alcance de su mano.
  • Compatibilidad con microplacas o bloques de prácticamente cualquier altura, incluidas las placas de PCR
  • Viene de serie con tres adaptadores para adaptarse a la mayoría de los tipos de placas
  • Se puede utilizar con la amplia gama de sellados térmicos Thermo Scientific para cualquier aplicación, incluidos los sellados perforables, transparentes y permanentes
  • El sellado térmico uniforme proporciona una protección fiable para sus placas de almacenamiento de muestras o PCR
  • Evita la contaminación y la evaporación, por lo que produce resultados más fiables
  • Incluye un termostato incorporado para evitar el sobrecalentamiento
  • Las luces indicadoras LED se iluminan cuando la alimentación está encendida y cuando la unidad está calentando
  • Compacto, ligero y fácil de transportar
  • Su reducido tamaño no usa mucho espacio de la mesa de trabajo
  • Se incluyen tres adaptadores para adaptarse a la mayoría de los tipos de placas:
    • Placas de PCR
    • Bloques y placas Deepwell
    • Placas de formato de 96 o 384 de altura estándar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Amperaje 3,15-1,6 A
Hertz 50/60 Hz
Tensión 110-120/220-230 V
Certificaciones/conformidad Marcado CE
Descripción Sellador térmico manual
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 250 x 220 x 230 mm (9,8 x 8,7 x 9,1 in)
Requisitos eléctricos 110-120 V, 220-230 V nominal. IEC C13, 3 núcleos, 5 A min.
Para utilizar con (aplicación) Microplacas
Altura (imperial) 9,1 in
Rango de humedad Del 20 al 80%, sin condensación
Longitud (imperial) 9,8 in
Longitud (métrico) 250 mm
N.° por paquete 1 unidad
Rango de temperatura de sellado 170 °C (no ajustable) ± 2°
Peso (imperial) 8,8 lb
Peso (métrico) 4 kg
Anchura (imperial) 8,7 in
Anchura (métrico) 220 mm