Learn More
MedChemExpress ALPS
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Please store the product under the recommended conditions in the Certificate of Analysis. |
| Cantidad | 100 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Sinónimo | N-Ethyl-N-sulfopropylaniline sodium salt |
| CAS | 82611-85-6 |
| Peso molecular | 265.3 g/mol |