Learn More
Thermo Scientific™ Sellador térmico automatizado para placas ALPS5000
Código de producto. 16687862
Cambiar vista
Click to view available options
Tensión:
110/240 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tensión Tamaño de la unidad
16687862 110/240 V cada uno
1 options
Código de producto. 16687862 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor AB5000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    46685.00€
    34125.30€ / paquete de 1
    Ahorro 12559.70€
    26% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
This item is not returnable. View return policy
Solución de sellado de placas automatizada rápida, fiable y silenciosa para cualquier laboratorio.
El Thermo Scientific ALPS5000 es la nueva generación de equipos de sellado de placas que ofrece tiempos de sellado rápidos, una mayor personalización de los procesos y un funcionamiento eléctrico que mejora la fiabilidad y reduce el ruido.
  • Accionamiento eléctrico con carga sin herramientas
    • No es necesario conectarse a una fuente de aire externa ni reemplazar costosas tazas de vacío
    • Reducción del riesgo de contaminación inherente a los selladores de accionamiento neumático
    • Funcionamiento más silencioso en comparación con los sistemas de accionamiento neumático
    • La carga sin herramientas hace que la recarga de láminas de sellado sea sencilla y repetible
  • Control de pantalla táctil y protocolos guardables
    • Escalable para satisfacer las necesidades de los laboratorios ahora y en el futuro
    • Control preciso de los parámetros de sellado para garantizar la repetibilidad
    • Se integra fácilmente en flujos de trabajo de automatización o robótica
  • Sellado rápido de múltiples alturas de placas
    • Sella placas de 8 mm a 46 mm de altura sin necesidad de adaptadores
    • Compatible con aplicaciones automatizadas de alto rendimiento
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Tensión 110/240 V
Certificaciones/conformidad UL/NRTL, CE
Descripción Sellador térmico automatizado para placas
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) (19 x 9 x 21 in)
Requisitos eléctricos 110/240 V, 50/60 Hz
Altura (imperial) 21 in
Altura (métrico) 525 mm
Longitud (imperial) 19 in
Longitud (métrico) 482,6 mm
N.° por paquete 1 unidad
Rango de temperatura de sellado Ambiente hasta 199 °C
Peso (imperial) 55 lb
Peso (métrico) 25 kg
Anchura (imperial) 9 in
Anchura (métrico) 228 mm
Tipo de producto Sellador para placas
Frecuencia 50/60 Hz