Learn More
Thermo Scientific™ Sellador térmico manual ALPS 50 V
Código de producto. 15178259
Cambiar vista
Click to view available options
Amperaje:
3,15 A
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Amperaje Tamaño de la unidad
15178259 3,15 A cada uno
1 options
Código de producto. 15178259 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor AB1443A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5535.00€
    4596.90€ / paquete de 1
    Ahorro 938.10€
    16% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Aplique cierres herméticos, seguros y uniformes alrededor de cada pocillo a fin de eliminar las pérdidas de muestras por evaporación y la contaminación cruzada entre pocillos.
Aplique cierres herméticos, seguros y uniformes alrededor de cada pocillo a fin de eliminar las pérdidas de muestras por evaporación y la contaminación cruzada entre pocillos. El sellador térmico para microplacas Thermo Scientific™ ALPS™ 50 V está diseñado para aplicar un sellado uniforme en laboratorios con un nivel de rendimiento de bajo a medio. El sellado térmico ofrece una protección superior de las muestras en placas de reacción y almacenamiento, particularmente en aplicaciones de conservación de compuestos, archivado de muestras o PCR. Seleccione entre una amplia gama de cierres térmicos, incluidos cierres perforables, transparentes y permanentes, para cualquier aplicación.
Opciones de sellado de calidad:
  • El sellador semiautomático ALPS 50 V aplica un cierre firme alrededor de cada pocillo.
  • Mayor nivel de protección de muestras en placas de almacenamiento y reacción en aplicaciones que incluyen el almacenamiento de compuestos, el archivo de muestras y PCR.
  • El usuario puede elegir entre una amplia gama de cierres térmicos, incluidos cierres perforables, transparentes y permanentes.
Flexibilidad de aplicaciones:
  • Los sencillos controles del teclado táctil incorporados ajustan la temperatura y el tiempo de sellado para obtener resultados reproducibles.
  • La alarma sonora indica el final del sellado.
Diseño ergonómico:
  • Tamaño reducido para ahorrar espacio en la mesa de trabajo.
  • El diseño de la empuñadura de la palanca de contraequilibrado reduce la tensión al mínimo cuando se utiliza el instrumento.
  • El peso ligero de 7,2 kg del sellador permite cambiarlo de sitio con facilidad.
Compatible con:
El sellador ALPS 50 V forma parte de una línea completa de instrumentos de sellado térmico para microplacas. Para obtener un sellado de microplacas completamente automático, vea el sellador térmico para microplacas Thermo Scientific ALPS 3000.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Amperaje 3,15 A
Tensión 100/130 V
Vataje 350 W
Certificaciones/conformidad Marcado CE
Descripción Sellador térmico semiautomático para microplacas Thermo Scientific ALPS 50 V
Requisitos eléctricos 100-130 V,– 3,15 A (IEC 127) o 220-240 V, 1,6 A (IEC 127)
Altura (imperial) 16,7 in
Altura (métrico) 425 mm
Rango de humedad Del 20 al 80%, sin condensación
Rango de temperatura de sellado De 125° a 200 °C
Peso (imperial) 15,9 lb
Peso (métrico) 7,2 kg
Anchura (imperial) 8,7 in
Anchura (métrico) 220 mm
Tipo de producto Sellador térmico para microplacas