Learn More
Thermo Scientific™ Sellador térmico automatizado para microplacas ALPS 3000™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11557369
Cambiar vista
Click to view available options
Tensión:
110/240 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tensión unitSize
11557369 110/240 V cada uno
1 options
Código de producto. 11557369 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor AB3000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    40420.00€
    37228.80€ / paquete de 1
    Ahorro 3191.20€
    7% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 28-07-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
This item is not returnable. View return policy
Selle térmicamente de manera rápida con este sellador térmico automatizado, diseñado para la integración robótica óptima en laboratorios de alto rendimiento y el control manual de sobremesa.
Selle térmicamente de manera rápida con el sellador térmico de microplacas automatizado Thermo Scientific™ ALPS 3000. Este sellador compacto está diseñado para la integración robótica óptima en laboratorios de alto rendimiento, aunque permite el control manual de sobremesa.
Acción rápida de sellado de placa
  • Carga superior para sellos totalmente accesible
  • Siete opciones de sellado disponibles
  • Sella hasta 10 placas por minuto (6 segundos/placa)
Rápido, fácil de usar
  • Ligero (26 libras) y de tamaño reducido (165 × 405 mm), ocupa menos espacio en la mesa de trabajo que los equipos equivalentes
  • Disponible en una variedad de sellados térmicos, puede utilizarse con cualquier aplicación de laboratorio, incluidos PCR, colorimetría, fluorescencia, almacenamiento a largo plazo, almacenamiento a baja temperatura, perforación y nuevo sellado
  • Pantalla táctil incorporada para uso de sobremesa y puerto RS232 con parámetros de programación ASCII incluidos para integración robótica
Seguro y fiable
  • Con sensores que detectan la presencia de la cinta de sellado y de la placa
  • La entrada de aire permite la desconexión automática del sistema para eliminar el desperdicio de producto, el atasco del sistema y las posibles lesiones
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Hertz 50/60 Hz
Tensión 110/240 V
Descripción Sellador térmico automatizado para microplacas ALPS 3000
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 16,3 x 7,3 x 13,8 in (414 x 185 x 350 mm)
Requisitos eléctricos 110/240 V, 50/60 Hz
Altura (imperial) 13,8 in
Altura (métrico) 350 mm
Longitud (imperial) 16,3 in
Longitud (métrico) 414 mm
N.° por paquete 1 unidad
Rango de temperatura de sellado de 200 °C
Peso (imperial) 26,5 lb
Peso (métrico) 12 kg
Anchura (imperial) 7,3 in
Anchura (métrico) 185 mm
Tipo de producto Sellador para placas