Learn More
Tocris Bioscience™ Alprostadil
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18722534
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18722534 10 mg 10 miligramos
18782514 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18722534 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 1620/10
Prostaglandin. Vasodilator and antiplatelet agent in vivo
Prostaglandin with some selectivity for EP3 and EP4 receptors (Ki values are 1.1, 2.1, 36, 10 and 33 nM for mouse EP3, EP4, EP1, EP2 and IP receptors respectively). Inhibits platelet aggregation and is a vasodilator in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 745-65-3
Fórmula molecular C20H34O5
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Alprostadil
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 354.49
Pureza >98%
Peso molecular 354.487