Learn More
Alprostadil, LoGiCal
Código de producto. 30459542
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30459542 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30459542 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1553.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Alprostadil
CAS 745-65-3
Nombres de analitos o componentes Alprostadil
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C20 H34 O5
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Alprostadil, 7-[(1R,2R,3R)-3-Hydroxy-2-[(1E,3S)-3-hydroxyoct-1-enyl]-5-oxocyclopentyl]heptanoic acid
Fórmula InChI InChI=1S/C20H34O5/c1-2-3-6-9-15(21)12-13-17-16(18(22)14-19(17)23)10-7-4-5-8-11-20(24)25/h12-13,15-17,19,21,23H,2-11,14H2,1H3,(H,24,25)/b13-12+/t15-,16+,17+,19+/m0/s1
Tipo de solución Neat
SMILES CCCCC[C@H](O)\C=C\[C@H]1[C@H](O)CC(=O)[C@@H]1CCCCCCC(=O)O
Nombre IUPAC ácido 7-[(1R,2R,3R)-3-hidroxi-2-[(E,3S)-3-hidroxioct-1-enil]-5-oxociclopentil]heptanoico
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 354.48
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 354.2406 g/mol