Learn More
Alprostadil alfadex, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Alprostadil Alfadex |
| CAS | 55648-20-9 |
| Fórmula molecular | C36H60O30 . C20H34O5 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 2,4,7,9,12,14,17,19,22,24,27,29-Dodecaoxaheptacyclo[26.2.2.23,6.28,11.213,16.218,21.223,26]dotetracontane, α-cyclodextrin derivative, α-Cyclodextrin, compd. with (11α,13E,15S)-11,15-dihydroxy-9-oxoprost-13-en-1-oic Acid (1:1) (9CI), G 511, PGE1 α-CD, Tandetoron, Prostaglandin E1-α-cyclodextrin compound |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C36H60O30.C20H34O5/c37-1-7-25-13(43)19(49)31(55-7)62-26-8(2-38)57-33(21(51)15(26)45)64-28-10(4-40)59-35(23(53)17(28)47)66-30-12(6-42)60-36(24(54)18(30)48)65-29-11(5-41)58-34(22(52)16(29)46)63-27-9(3-39)56-32(61-25)20(50)14(27)44;1-2-3-6-9-15(21)12-13-17-16(18(22)14-19(17)23)10-7-4-5-8-11-20(24)25/h7-54H,1-6H2;12-13,15-17,19,21,23H,2-11,14H2,1H3,(H,24,25)/b;13-12+/t7-,8-,9-,10-,11-,12-,13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21-,22-,23-,24-,25-,26-,27-,28-,29-,30-,31-,32-,33-,34-,35-,36-;15-,16+,17+,19+/m10/s1 |
| SMILES | CCCCC[C@H](O)\C=C\[C@H]1[C@H](O)CC(=O)[C@@H]1CCCCCCC(=O)O.OC[C@H]2O[C@@H]3O[C@H]4[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]4CO)O[C@H]5[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]5CO)O[C@H]6[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]6CO)O[C@H]7[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]7CO)O[C@H]8[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]8CO)O[C@H]2[C@H](O)[C@H]3O |
| Nombre IUPAC | (1S,3R,5R,6S,8R,10R,11S,13R,15R,16S,18R,20R,21S,23R,25R,26S,28R,30R,31R,32R,33R,34R,35R,36R,37R,3 8R,39R,40R,41R,42R)-5,10,15,20,25,30-hexakis(hidroximetil)-2,4,7,9,12,14,17,19,22,24,27,29-dodec ácido aoxaheptaciclo[26.2.2.23,6.28,11.213,16.218,21.223,26]dotetracontano-31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42-dodecol;7-[(1R,2R,3R)-3-hidroxi-2-[(E,3S)-3-hidroxioct-1-enil]-5-oxociclopentil]heptanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 1327.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 1326.5576 |