Learn More
Alprenolol, MedChemExpress
Código de producto. 16454607
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16454607 50 mg 50 miligramos
16408786 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16454607 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1517
MedChemExpress Alprenolol is a non-selective beta blocker as well as 5-HT1A receptor antagonist.
Alprenolol is a non-selective beta blocker as well as 5-HT1A receptor antagonist.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Alprenolol
CAS 13655-52-2
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H23NO2
Cantidad 50 mg
Sinónimo (RS)-Alprenolol dl-Alprenolol
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (401.04 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES OC(COC1=CC=CC=C1CC=C)CNC(C)C
Peso molecular (g/mol) 249.35
Formula Weight (peso de la fórmula) 249.35
Porcentaje de pureza 98.04%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death