Learn More
Clorhidrato de alprenolo, TRC
Código de producto. 30134006
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134006 50 mg 50 miligramos
17901875 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30134006 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA57568550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13707-88-5
Fórmula molecular C15 H23 N O2. Cl H
Sinónimo Alprenolol∣ clorhidrato(2RS)-1-[(1-Metiletil)amino]-3-[2-(prop-2-enil)fenoxi]propano-2-ol clorhidrato∣2-Propanol, 1-[(1-metiletil)amino]-3-[2-(2-propen-1-il)fenoxi]-, clorhidrato (1:1) ∣2-Propanol, 1-(o-alilfenoxi)-3-(isopropilamino)-, clorhidrato (8CI) ∣2-Propanol, 1-[(1-metiletil)amino]-3-[2-(2-propenil)fenoxi], cloruro (9CI) ∣(±)-1-(o-Allylphenoxy)-3-isopropilamino-2-propanol∣ clorhidrato(±)- Alprenolol∣clorhidrato 1-(2-Allylphenoxy)-2-hidroxi-3-isopropilaminopropano cloruro∣1-(2-Allylphenoxy)-3-(isopropylamino)propan-2-ol hidrocloruro∣1-(o-Allylphenoxy)-3-(isopropylamino)-2-propanol clorhidrato∣Alfeprol∣Aplobal∣Applobal∣Aprobal∣Aptin∣Aptine∣Aptol Aptol Duriles∣Betaptin∣DL-1-(o-Allylphenoxy)-3-isopropilamino-2-propanol cloruro∣Dimacor∣Gubernal∣H 56/28∣Regletina∣Yobir∣[2-Hidroxi-3-[2-(prop-2-en-1-il)fenoxi]propilo[(propan-2-il)amino cloruro∣de dl-Alprenolol
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Clorhidrato de alprenolol
Cantidad 50 mg
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Formula Weight (peso de la fórmula) 285.1496
Peso molecular 285.81
Clave InChI RRCPAXJDDNWJBI-UHFFFAOYNA-N
SMILES [H+].[Cl-].CC(C)NCC(O)COC1=CC=CC=C1CC=C
Nombre IUPAC hydrogen 1-[2-(prop-2-en-1-yl)phenoxy]-3-[(propan-2-yl)amino]propan-2-ol chloride
Peso molecular (g/mol) 285.81