Learn More
Alprenolol hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16464607
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
200 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16464607 50 mg 50 miligramos
16418786 100 mg 100 miligramos
16412286 500 mg 500 miligramos
16401466 200 mg 200 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16464607 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1517A
MedChemExpress Alprenolol (hydrochloride) is a non-selective beta blocker as well as 5-HT1A receptor antagonist.
Alprenolol (hydrochloride) is a non-selective beta blocker as well as 5-HT1A receptor antagonist.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Alprenolol hydrochloride
CAS 13707-88-5
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H24ClNO2
Cantidad 50 mg
Sinónimo (RS)-Alprenolol hydrochloride dl-Alprenolol hydrochloride
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (349.88 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 50 mg/mL (174.94 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC(COC1=CC=CC=C1CC=C)CNC(C)C.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 285.81
Formula Weight (peso de la fórmula) 285.81
Porcentaje de pureza 97.09%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death