Learn More
Clorhidrato de alprenolol, LoGiCal
Código de producto. 30463012
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30463012 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30463012 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0871.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Alprenolol hydrochloride
CAS 13707-88-5
Nombres de analitos o componentes Alprenolol hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C15 H23 N O2 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Alprenolol hydrochloride, (2RS)-1-[(1-Methylethyl)amino]-3-[2-(prop-2-enyl)phenoxy]propan-2-ol hydrochloride, 2-Propanol, 1-[(1-methylethyl)amino]-3-[2-(2-propen-1-yl)phenoxy]-, hydrochloride (1:1), 2-Propanol, 1-(o-allylphenoxy)-3-(isopropylamino)-, hydrochloride (8CI), 2-Propanol, 1-[(1-methylethyl)amino]-3-[2-(2-propenyl)phenoxy]-, hydrochloride (9CI), (±)-1-(o-Allylphenoxy)-3-isopropylamino-2-propanol hydrochloride, (±)-Alprenolol hydrochloride, 1-(2-Allylphenoxy)-2-hydroxy-3-isopropylaminopropane hydrochloride, 1-(o-Allylphenoxy)-3-(isopropylamino)-2-propanol hydrochloride, Alfeprol, Alprenolol hydrochloride, Apllobal, Applobal, Aprobal, Aptin, Aptine, Aptol Duriles, Betaptin, DL-1-(o-Allylphenoxy)-3-isopropylamino-2-propanol hydrochloride, Dimacor, Gubernal, H 56/28, Regletin, Yobir, dl-Alprenolol chloride
Fórmula InChI InChI=1S/C15H23NO2.ClH/c1-4-7-13-8-5-6-9-15(13)18-11-14(17)10-16-12(2)3;/h4-6,8-9,12,14,16-17H,1,7,10-11H2,2-3H3;1H
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.CC(C)NCC(O)COc1ccccc1CC=C
Nombre IUPAC 1-(propan-2-ilamino)-3-(2-prop-2-enilfenoxi)propan-2-ol;clorhidrato
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 285.81
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 285.1496 g/mol