Learn More
Clorhidrato de alprenolol, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Alprenolol hydrochloride |
| CAS | 13707-88-5 |
| Nombres de analitos o componentes | Alprenolol hydrochloride |
| Condiciones de envío | +20°C |
| Fórmula molecular | C15 H23 N O2 . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO/IEC 17025 |
| Sinónimo | Alprenolol hydrochloride, (2RS)-1-[(1-Methylethyl)amino]-3-[2-(prop-2-enyl)phenoxy]propan-2-ol hydrochloride, 2-Propanol, 1-[(1-methylethyl)amino]-3-[2-(2-propen-1-yl)phenoxy]-, hydrochloride (1:1), 2-Propanol, 1-(o-allylphenoxy)-3-(isopropylamino)-, hydrochloride (8CI), 2-Propanol, 1-[(1-methylethyl)amino]-3-[2-(2-propenyl)phenoxy]-, hydrochloride (9CI), (±)-1-(o-Allylphenoxy)-3-isopropylamino-2-propanol hydrochloride, (±)-Alprenolol hydrochloride, 1-(2-Allylphenoxy)-2-hydroxy-3-isopropylaminopropane hydrochloride, 1-(o-Allylphenoxy)-3-(isopropylamino)-2-propanol hydrochloride, Alfeprol, Alprenolol hydrochloride, Apllobal, Applobal, Aprobal, Aptin, Aptine, Aptol Duriles, Betaptin, DL-1-(o-Allylphenoxy)-3-isopropylamino-2-propanol hydrochloride, Dimacor, Gubernal, H 56/28, Regletin, Yobir, dl-Alprenolol chloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H23NO2.ClH/c1-4-7-13-8-5-6-9-15(13)18-11-14(17)10-16-12(2)3;/h4-6,8-9,12,14,16-17H,1,7,10-11H2,2-3H3;1H |
| SMILES | Cl.CC(C)NCC(O)COc1ccccc1CC=C |
| Nombre IUPAC | 1-(propan-2-ilamino)-3-(2-prop-2-enilfenoxi)propan-2-ol;clorhidrato |
| Mostrar más |