Learn More
Alprazolam EP Impureza A, Mikromol™
Descripción
Alprazolam EP Impureza A
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (4RS)-3-Amino-6-chloro-2-methyl-4-phenyl-3,4-dihydroquinazolin-4-ol |
| CAS | 27537-87-7 |
| Nombres de analitos o componentes | (4RS)-3-Amino-6-chloro-2-methyl-4-phenyl-3,4-dihydroquinazolin-4-ol |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C15 H14 Cl N3 O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Alprazolam Imp. A (EP), (4RS)-3-Amino-6-chloro-2-methyl-4-phenyl-3,4-dihydroquinazolin-4-ol, 3-Amino-6-chloro-3,4-dihydro-4-hydroxy-2-methyl-4-phenylquinazoline, 3-Amino-6-chloro-3,4-dihydro-2-methyl-4-phenyl-4-quinazolinol, Alprazolam Impurity A |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H14ClN3O/c1-10-18-14-8-7-12(16)9-13(14)15(20,19(10)17)11-5-3-2-4-6-11/h2-9,20H,17H2,1H3 |
| SMILES | CC1=Nc2ccc(Cl)cc2C(O)(N1N)c3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | 3-amino-6-cloro-2-metil-4-fenilquinazolin-4-ol |
| Mostrar más |