Learn More
Alpidem, TRC
Código de producto. 30009177
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30009177 25 mg 25 miligramos
30004660 5 mg 5 miligramos
30009443 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30009177 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA57556025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 82626-01-5
Fórmula molecular C21 H23 Cl2 N3 O
Peso molecular (g/mol) 404.33
Nombre IUPAC 2-[6-cloro-2-(4-clorofenil)imidazo[1,2-a]piridina-3-il]-N,N-dipropilacetamida
SMILES CCCN(CCC)C(=O)Cc1c(nc2ccc(Cl)cn12)c3ccc(Cl)cc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Alpidem
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H23Cl2N3O/c1-3-11-25(12-4-2)20(27)13-18-21(15-5-7-16(22)8-6-15)24-19-10-9-17(23)14-26(18)19/h5-10,14H,3-4,11-13H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 403.1218
Porcentaje de pureza >95%