Learn More
Alfazurina A, MP Biomedicals™
Código de producto. 11484761 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11484761 25 g
11494761 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11484761 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215473025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Soluble en agua (1 mg/mL); Conservar a temperatura ambiente (15° hasta 30 °C)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3486-30-4
Fórmula molecular C37H35N2NaO6S2
Peso molecular (g/mol) 690.805
Número MDL MFCD00044440
Clave InChI FTUYQIPAPWPHNC-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo acid blue 7, alphazurine a, patent blue a, fenazo bluexg, erio glaucine x, hidacid blue a, carmine blue af, hidacid blue af, kiton blue a, patent blue af
PubChem CID 62498
Nombre IUPAC sodio;4-[[4-[bencil(etil)amino]fenil]-[4-[bencil(etil)azanioilideno]ciclohexa-2,5-dien-1-ilideno]metil]benceno-1,3-disulfonato
SMILES CCN(CC1=CC=CC=C1)C2=CC=C(C=C2)C(=C3C=CC(=[N+](CC)CC4=CC=CC=C4)C=C3)C5=C(C=C(C=C5)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Alphazurine A
Color Morado
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 690.8
Forma física Powder