Learn More
Alfaxalona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Alfaxalone |
| CAS | 23930-19-0 |
| Fórmula molecular | C21 H32 O3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Alfaxalone, Alphaxalone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H32O3/c1-12(22)16-6-7-17-15-5-4-13-10-14(23)8-9-20(13,2)19(15)18(24)11-21(16,17)3/h13-17,19,23H,4-11H2,1-3H3/t13-,14+,15-,16+,17-,19+,20-,21+/m0/s1 |
| SMILES | CC(=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3C(=O)C[C@]12C |
| Nombre IUPAC | (3R,5S,8S,9S,10S,13S,14S,17S)-17-acetil-3-hidroxi-10,13-dimetil-1,2,3,4,5,6,7,8,9,12,14,15,16,17-tetradecahidrociclopenta[a]fenantren-11-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 332.48 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 332.2351 |