Learn More
Ansell AlphaTec™ Sure Step Cubrezapatos - Modelo 403
Código de producto. 17161025
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Desde 46 hasta 48
Tamaño de la unidad:
250 pares
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
17161025 Desde 46 hasta 48 250 pares
1 options
Código de producto. 17161025 Proveedor Ansell N.º de proveedor WHSSS0040305
En stock
AlphaTec™ Sure Step Los cubrezapatos son zapatos desechables que brindan resistencia al deslizamiento en la parte inferior de los pies.
  • Un zapato desechable que proporciona resistencia al deslizamiento en la parte inferior de los pies.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tamaño Desde 46 hasta 48
Latex Free Sí
Color Blanco
Desechables Un solo uso
Esterilidad No estéril
Tipo de tapón Apertura elástica
Certificaciones/conformidad (Europa) EPI no certificado
Resistencia Resistentes a sustancias químicas
Tipo de producto Cubrezapatos para entornos controlados