Learn More
Ansell Alphatec Solvex 37-155 Guantes resistentes a productos químicos
Código de producto. 17941102 Tienda Ansell Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
10
11
Tamaño de la unidad:
12 pares
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
17941102 8 12 pares
17931102 7 12 pares
17951102 9 12 pares
17961102 10 12 pares
17971102 11 12 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 17941102 Proveedor Ansell N.º de proveedor 37155080
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    71.65€
    46.50€ / 12 pares
    Ahorro 25.15€
    35% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Sin flocado interior y sin riesgo de contaminación por pelusa. 15 milésimas de grosor para mayor tacto, comodidad y destreza. Composición del compuesto de nitrilo. Protección química garantizada según norma EN 374 Tipo A.
  • Riesgos reducidos:AlphaTec™ Solvex™ Los guantes químicos 37-155 no están flocados, lo que presenta un menor riesgo de contaminación por pelusa.
  • Mayor comodidad: Estos AlphaTec™ Guantes de nitrilo de 15 mil/0,38 mm que les otorgan comodidad y destreza.
  • Protección especializada: Su composición de compuesto de nitrilo de alto rendimiento también garantiza la resistencia química EN 374 Tipo A.
  • Durabilidad mejorada: El mismo compuesto de nitrilo aumenta su durabilidad, con EN y ANSI resistencia a la abrasión de nivel 4
  • Versatilidad genuina: AlphaTec™ Solvex™ Los guantes industriales 37-155 son adecuados para condiciones húmedas y secas, y cumplen con los requisitos de manipulación de alimentos de la FDA 21 CFR 177.2600.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Grado de abrasión ANSI ANSI 4
Certificaciones/conformidad (Europa) ANSI ABR 4, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, Contacto con alimentos, Categoría III, Cumple con REACH
Chlorinated Sí
Aplicaciones Industrial
Color Verde
Finger Thickness (English) 15 mil
Finger Thickness (Metric) 0.38 mm
Latex Free Sí
Material Nitrilo
Palm Thickness (English) 15 mil
Palm Thickness (Metric) 0.38 mm
Tipo de producto Guantes resistentes a productos químicos
Tamaño 8
Grosor (imperial) 15 mil
Grosor (métrico) 0.38 mm
Norma EN388 4101X
EN 421 No
EN ISO 374-1 Tipo A
EN ISO 374-1 CÓDIGOS DE LETRAS QUÍMICAS JKLOPT
EN ISO 374 - 5 Solo hongos, bacterias
Estilo de puño de los guantes Manopla
Grip Design Pila de arena
Revestimiento Sin revestir
Longitud (imperial) 13 in
Longitud (métrico) 330 mm