Learn More
Ansell Guantes aislantes y NRL RABS AlphaTec™ - 0,51 mm/30 mil
Código de producto. 31980750 Tienda Ansell Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
10
Tamaño de la unidad:
10 pares
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
31980750 10 10 pares
1 options
Código de producto. 31980750 Proveedor Ansell N.º de proveedor 55109100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1985.00€
    1550.93€ / 10 pares
    Ahorro 434.07€
    21% Descuento
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Los guantes translúcidos y sin revestimiento están fabricados con látex y ofrecen protección contra desgarros, abrasiones, cortes y punciones
  • Protección eficaz en entornos de gran exigencia física
  • Ofrecen protección contra desgarros y abrasiones al tiempo que protegen contra cortes y punciones
  • El grosor de peso pesado (0,76 mm/30 mil) aumenta la durabilidad, así como la resistencia química y física
  • Los modelos disponibles tienen conexiones que se ajustan a la mayoría de las cajas de guantes de aislamiento
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad (Europa) CE 0493, EN 374_2003 en materia de microorganismos, EN 420:2003 + A1:2009
Color Natural
Hand Ambidiestro
Latex Free No
Material Látex
Tipo de producto Guantes RABS y aislantes
Tamaño 10
Grosor (imperial) 30 mil
Grosor (métrico) 0,76 mm
Norma EN388 2121A
EN ISO 374-1 Tipo A
EN ISO 374-1 CÓDIGOS DE LETRAS QUÍMICAS KLNOPT
Tamaño del puerto (imperial) 10 in
Tamaño del puerto (métrico) 254 mm
Longitud (imperial) 32 in
Longitud (métrico) 813 mm