Descripción
- Abertura elástica
- Costuras selladas
- Suela ESD PVC
- Tamaño: 39-42 • 42-46 • 46-48
- Color: Blanco
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño | Grande |
| Material | Polietileno microporoso |
| Latex Free | Sí |
| Color | Blanco |
| Desechables | Un solo uso |
| Esterilidad | No estéril |
| Tipo de tapón | Apertura elástica |
| Tipo de suela | PVC |
| Tipo de costura | Sellado |
| Modelo | Cubrezapatos Alphatec™ 2000 - ESD Tallas 46-48 |
| Mostrar más |