Learn More
Ansell™ Cubrezapatos AlphaTec™MICROGARD™2000 Modelo 417
MICROGARD™ 2000 STANDARD proporciona tanto protección como comodidad con una protección excepcional frente a líquidos y partículas. Ideal para una amplia gama de aplicaciones industriales.
Marca:  Ansell™ WH20B-00417-00
716.11 EUR hasta el 2026-08-14
MEJOR PRECIO en promoción! Use el código promocional "28007" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15815352
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1071.00€
    716.12€ / paquete de 250
    Ahorro 354.88€
    33% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 19-08-2026
Descripción
  • Abertura elástica
  • Costuras selladas
  • Suela ESD PVC
  • Tamaño: 39-42 • 42-46 • 46-48
  • Color: Blanco