Learn More
Ansell™ AlphaTec™MICROGARD™1500 Model 138 Suit Red
Código de producto. 15806952 Tienda Ansell Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Rojo
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
15806952 Rojo paquete de 50
1 options
Código de producto. 15806952 Proveedor Ansell™ N.º de proveedor RD15S0013802
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Los monos MICROGARD™ 1500 han sido diseñados para los trabajadores involucrados en el desvestido, limpieza o manipulación de asbesto, mantenimiento general, construcción y limpieza.
  • Capucha de 3 piezas
  • Capucha, muñeca, cintura y tobillos elásticos
  • Cremallera delantera 2 vías con solapa hermética resellable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo de producto Traje
Tamaño S
Sexo Unisex
Material Tela de SMS
Color Rojo
Estilo de cintura Elástico
Estilo de tobillo Elástico
Estilo de cuello Con capucha
Tipo de campana extractora Elástico, 3 paneles
Tipo de costura Cosido
Esterilidad No estéril
Clase de protección Categoría III
Resistencia Abrasión, Ácido
Certificaciones/conformidad EN ISO 13982-1: 2004+A1:2010, Tipo 5; EN 13034: 2005+A1: 2009, Tipo 6
Descripción Los monos Alphatec 1500 ha sido diseñado para los trabajadores que intervienen en el desamiantado, limpieza o manipulación de amianto, mantenimiento general, construcción y limpieza de empresas.
Sin látex Sí
Modelo Model 138, Alphatec™ 1500, Modelo 138
N.º de bolsillos Ninguno
Tamaño (imperial) S
Estilo de manga Mangas largas
Grosor 0,169 g
Para utilizar con (aplicación) Mantenimiento general
Peso (métrico) 0.169 g
Cantidad 50/caja
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.