Descripción
- Cierre de velcro en el cuello
- Cierre de lazo en la cintura
- Doble puño con
- puño interior de punto
- Costuras cosidas y selladas
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Delantal |
| Tamaño | Pequeño |
| Material | Tejido laminado de barrera multicapa |
| Color | Verde |
| Desechables | Uso limitado |
| Tipo de tapón | Gancho y bucle, lazos de cintura |
| Esterilidad | No estéril |
| Estilo de manguito | Doble tejido interior |
| Sin látex | Sí |
| N.º de bolsillos | Ninguno |
| Mostrar más |