Learn More
Ansell AlphaTec™ Guantes de inmersión de butilo/vitón 38-628
Código de producto. 17814851 Tienda Ansell Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
10
11
Tamaño de la unidad:
1 PR
1 par
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
17814851 7 1 par
17824851 11 1 par
17182122 8 1 par
11751693 10 1 PR
11761693 9 1 PR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 17814851 Proveedor Ansell N.º de proveedor 38628070
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    342.00€
    233.73€ / 1 pares
    Ahorro 108.27€
    31% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
AlphaTec™ Los guantes 38-628 ofrecen una combinación de capa de butilo y vitón de 0,7 mm para una máxima protección contra productos químicos peligrosos. Proporciona la mejor resistencia a los productos químicos más agresivos sin comprometer la destreza ni la comodidad. Ofrecen protección superior contra hidrocarburos alifáticos, halogenados y aromáticos (benceno, tolueno, xileno), así como ácidos minerales concentrados.
  • AlphaTec™ 38-628 ofrece una protección superior contra hidrocarburos alifáticos, halogenados y aromáticos (benceno, tolueno, xileno), así como ácidos minerales concentrados.
  • El guante es muy flexible y ofrece una excelente movilidad
  • Diseñado para la comodidad, con una forma ergonómica curva natural y un tacto suave, que ofrece una colocación fácil y un buen agarre.
  • La ausencia de proteínas de látex significa que no hay riesgo de alergias al látex.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Grado de abrasión ANSI ANSI 2
Certificaciones/conformidad (Europa) CE Number, EN ISO 374-1:2016, EN 388:2003, EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 374:2003, , EN ISO 374-5:2016, Category III, REACH Compliant
Aplicaciones Industrial
Color Negro
Finger Thickness (English) 27.6 mil
Finger Thickness (Metric) 0.7 mm
Latex Free Sí
Material Viton, Butyl Polymer
Palm Thickness (English) 27.6 mil
Palm Thickness (Metric) 0.7 mm
Tipo de producto Guantes de butilo
Tamaño 7
Grosor (imperial) 27.6 mil
Grosor (métrico) 0.7 mm
Norma EN388 2120A
EN 421 No
EN ISO 374-1 Tipo A
EN ISO 374-1 CÓDIGOS DE LETRAS QUÍMICAS ABCDFLNS
Estilo de puño de los guantes Con reborde enrollado
Grip Design Suave
Revestimiento Sin revestir
Modelo AlphaTec™ 38-628
Longitud (imperial) 13,8 in
Longitud (métrico) 350 mm