Description
- Proporcionan la mejor resistencia a los agentes químicos más agresivos, sin comprometer la movilidad o la comodidad
- Flexibilidad y excelente movilidad, diseñados para ofrecer comodidad, con una forma ergonómica curva y un tacto suave
Specifications
Specifications
| Aplicaciones | Industrial |
| Color | Negro |
| Latex Free | Sí |
| Material | Polímero de viton/butilo |
| Tipo de producto | Guantes industriales |
| Tamaño | 8 |
| Estilo de puño de los guantes | Enrollado |