Descripción
- El espesor de 8 mil o 0,2 mm permite destreza y tacto sin pérdida de durabilidad.
- NBR ofrece protección contra ácidos ligeros, grasas, aceites y líquidos.
- Ajuste diseñado para permitir un equilibrio óptimo entre ajuste y flexibilidad, tanto solo como sobre un guante.
- La formulación sin látex de estos guantes no presenta riesgo de alergias tipo 1.
- El puño largo se extiende hasta el antebrazo.
Especificaciones
Especificaciones
| Grado de abrasión ANSI | ANSI 2 |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | CE 0493|EN 388:2016 +A1:2018|EN 421:2010|ES ISO 21420:2020|ES ISO 374-1:2016|ES ISO 374-5:2016|Contacto con alimentos|ISO 18889:2019|Categoría III|REACH |
| Chlorinated | No |
| Aplicaciones | Industrial |
| Color | Azul |
| Finger Thickness (English) | 7,9 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0.2 mm |
| Latex Free | Sí |
| Material | Nitrilo |
| Palm Thickness (English) | 7,9 mil |
| Mostrar más |