Learn More
ANSELL™ AlphaTec™ Guantes para procesamiento de alimentos
Código de producto. 17903562 Tienda Ansell Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
10
11
Tamaño de la unidad:
12 pares
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
17903562 7 12 pares
17913562 8 12 pares
17973532 11 12 pares
17993532 9 12 pares
17933562 10 12 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 17903562 Proveedor ANSELL™ N.º de proveedor 37310070
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Estos guantes para procesamiento de alimentos ofrecen comodidad durante todo el día a un precio excepcional. 100% libre de látex y sin flocado para evitar el riesgo de contaminación de los alimentos.
  • El espesor de 8 mil o 0,2 mm permite destreza y tacto sin pérdida de durabilidad.
  • NBR ofrece protección contra ácidos ligeros, grasas, aceites y líquidos.
  • Ajuste diseñado para permitir un equilibrio óptimo entre ajuste y flexibilidad, tanto solo como sobre un guante.
  • La formulación sin látex de estos guantes no presenta riesgo de alergias tipo 1.
  • El puño largo se extiende hasta el antebrazo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Grado de abrasión ANSI ANSI 2
Certificaciones/conformidad (Europa) CE 0493|EN 388:2016 +A1:2018|EN 421:2010|ES ISO 21420:2020|ES ISO 374-1:2016|ES ISO 374-5:2016|Contacto con alimentos|ISO 18889:2019|Categoría III|REACH
Chlorinated No
Aplicaciones Industrial
Color Azul
Finger Thickness (English) 7,9 mil
Finger Thickness (Metric) 0.2 mm
Latex Free Sí
Material Nitrilo
Palm Thickness (English) 7,9 mil
Palm Thickness (Metric) 0.2 mm
Tipo de producto Guantes resistentes a productos químicos
Tamaño 7
Grosor (imperial) 7,9 mil
Grosor (métrico) 0.2 mm
Norma EN388 2001X
EN 421 Sí
EN ISO 374-1 Tipo B
EN ISO 374-1 CÓDIGOS DE LETRAS QUÍMICAS JKT
EN ISO 374 - 5 Bacterias, hongos CON protección antivirus
Estilo de puño de los guantes Manopla
Grip Design Rombos invertidos
Revestimiento Sin revestir
Longitud (imperial) 12,2 in
Longitud (métrico) 310 mm