Learn More
Beschreibung
- AlphaTec™ 58-001 ESD: la fórmula única de nitrilo y carbono disipa la estática de manera uniforme en toda la superficie y a través del guante, lo que garantiza el cumplimiento constante de las normas EN 1149 y EN 16350.
- Alto rendimiento
- El compuesto de nitrilo ofrece una protección muy superior contra enganches, perforaciones y abrasión en comparación con los guantes de goma o neopreno.
- Acabado de palma en forma de rombo invertido para un mejor agarre en seco/mojado
- Canalón de puño plegable para evitar goteos en el antebrazo
- Capa de flocado antiestático para facilitar la colocación y retirada, y el control de la humedad.
- Para ensamblaje e inspección de componentes, cambio de aceite, fluidos y filtros, enchapado, revestimiento, sellado, pintura, manipulación de mercancías entrantes, transferencia de líquidos y sólidos entre recipientes y tanques y equipos de proceso, apertura de hornos, drenaje de bombas, válvulas o líneas y craqueadores BTX Proceso, Limpieza de hornos, bombas de destilación, válvulas o líneas y crackers BTX proceso
Spezifikation
Spezifikation
| Grado de abrasión ANSI | ANSI 4 |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | EN 388:2016 +A1:2018, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 1149, EN 16350:2014, EN 16350:2014, EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016 |
| Accelerator Free | No |
| Aplicaciones | Industrial |
| Coating Material | Nitrilo |
| Color | Verde |
| Cut Resistance Rating | ANSI A1 |
| Desechables | Reutilizables |
| Acabado exterior | Sin textura |
| Hand | Ambidiestro |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?