Learn More
Ansell™ AlphaTec™ Delantal con mangas soldadas y encintadas ultrasónicamente
Código de producto. 31114786 Tienda Ansell Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
Mediano
Grande
Extra grande
XXL
XXXL
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño
31114786 XXXL
31114781 Pequeño
31114782 Mediano
31114783 Grande
31114784 Extra grande
31114785 XXL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 31114786 Proveedor Ansell™ N.º de proveedor YE30T0021507
Fecha estimada de envoi: 26-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Tejido de barrera multicapa que protege contra numerosos productos químicos con comodidad y durabilidad garantizadas.
  • El AlphaTec™ Delantal 3000 con mangas soldadas y selladas ultrasónicamente: el modelo 215 está hecho con una tela multicapa, que ofrece a los usuarios protección contra varios productos químicos inorgánicos y peligros biológicos.
  • Este traje de protección química de color amarillo brillante y muy visible está diseñado para proteger a los trabajadores y mejorar la seguridad en el lugar de trabajo.
  • Fabricado en tejido laminado, el AlphaTec™ Delantal 3000 con mangas soldadas ultrasónicamente y encintadas - Modelo 215 garantiza comodidad y durabilidad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Delantal
Tamaño XXXL
Material Tejido laminado de barrera multicapa
Color Amarillo
Desechables Un solo uso
Tipo de tapón Lazos de cintura
Esterilidad No estéril
Sin látex Sí
N.º de bolsillos Ninguno
Tipo de costura Soldada y con cinta
Certificaciones/conformidad (Europa) CATEGORÍA III CE (Tipo PB [3]-B, Tipo PB [4]-B, Tipo PB [6]-B, EN 14126)