Learn More
Ansell™ AlphaTec™ Delantal con mangas soldadas y encintadas ultrasónicamente
Tienda Ansell ProductosDescripción
- El AlphaTec™ Delantal 3000 con mangas soldadas y selladas ultrasónicamente: el modelo 215 está hecho con una tela multicapa, que ofrece a los usuarios protección contra varios productos químicos inorgánicos y peligros biológicos.
- Este traje de protección química de color amarillo brillante y muy visible está diseñado para proteger a los trabajadores y mejorar la seguridad en el lugar de trabajo.
- Fabricado en tejido laminado, el AlphaTec™ Delantal 3000 con mangas soldadas ultrasónicamente y encintadas - Modelo 215 garantiza comodidad y durabilidad
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Delantal |
| Tamaño | Grande |
| Material | Tejido laminado de barrera multicapa |
| Color | Amarillo |
| Desechables | Un solo uso |
| Tipo de tapón | Gancho y bucle (trasero) |
| Esterilidad | No estéril |
| Sin látex | Sí |
| N.º de bolsillos | Ninguno |
| Tipo de costura | Soldada y con cinta |
| Mostrar más |