Learn More
Ansell AlphaTec™ Paso de aerolíneas sin conector
Código de producto. 18813796
Cambiar vista
Click to view available options
Incluye:
Sin conector
Código de producto. Incluye
18813796 Sin conector
1 options
Código de producto. 18813796 Proveedor Ansell N.º de proveedor AC01P0002200N00
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Proporciona suministro de aire externo a los trajes reutilizables herméticos AlphaTec, tanto para respirar aire como para ventilación del traje.
  • Para uso con suministro de aire externo: Útil durante la descontaminación del traje
  • Rueda de pulgar grande: buen agarre, ajustes fáciles
  • Compatible con todas las marcas SCBA: Mayor practicidad y comodidad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Caudal 100/ l/min
Material PPS reforzado con fibra de vidrio, poliamida, poliéster antiestático
Incluye Sin conector
Tipo de producto Conector de suministro de aire