Learn More
Ansell AlphaTec™ Paso de aerolínea con conector macho
Código de producto. 18823796
Cambiar vista
Click to view available options
Incluye:
Conector macho
Código de producto. Incluye
18823796 Conector macho
1 options
Código de producto. 18823796 Proveedor Ansell N.º de proveedor AC01P0002200N0B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    21781.76€
    14821.76€ / paquete de 18
    Ahorro 6960.00€
    31% Descuento
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Proporciona suministro de aire externo a los trajes reutilizables herméticos AlphaTec, tanto para respirar aire como para ventilación del traje.
  • Para uso con suministro de aire externo: Útil durante la descontaminación del traje
  • Rueda de pulgar grande: buen agarre, ajustes fáciles
  • Compatible con todas las marcas SCBA: Mayor practicidad y comodidad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Caudal 100/ l/min
Material PPS reforzado con fibra de vidrio, poliamida, poliéster antiestático
Incluye Conector macho
Tipo de producto Conector de suministro de aire