Descripción
Características y ventajas principales
- Cumplimiento de la FDA y la UE para la manipulación de alimentos: Ideal para su uso como guantes de seguridad alimentaria
- Forro 100% algodón en flocos: Minimiza el sudor, para mayor comodidad
- Goma de látex natural: Para una protección más táctil y hábil de las manos
Descripción
- Cumplimiento de la manipulación de alimentos: Cumpliendo con los requisitos relevantes de seguridad alimentaria de la FDA y la UE (incluyendo 21 CFR 177.2600), AlphaTec™ los guantes de trabajo 87-315 son ideales para manipular alimentos en diversas aplicaciones de procesamiento de alimentos
- Mayor comodidad: Estos guantes de seguridad ligeros tienen un forro de flocos 100% algodón, reduciendo la acumulación de sudor y minimizando las molestias asociadas
- Sensibilidad táctil mejorada: Estos AlphaTec™ guantes están hechos de látex 100% natural, lo que otorga a quienes lo usan
- Reducción del riesgo de alergias: Además, AlphaTec™ 87-315 guantes de goma se someten a un tratamiento de cloración para minimizar el riesgo de reacciones alérgicas
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, Tipo de alimento: Caucho, Categoría III |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | Número CE, EN 388:2016 +A1:2018, EN 421:2010, Conforme a REACH |
| Chemotherapeutic Rated | No |
| Chlorinated | Sí |
| Accelerator Free | No |
| Aplicaciones | Industrial |
| Color | Azul |
| Desechables | Reutilizables |
| Acabado exterior | Parcialmente texturizado |
| Finger Thickness (English) | 16 mil |
| Mostrar más |