Learn More
Ansell Guantes de protección frente a productos químicos de alta resistencia AlphaTec™ 87-108
Código de producto. 17215106 Tienda Ansell Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
10,5
7,5
8,5
9,5
Tamaño de la unidad:
1 par
Código de producto. Tamaño unitSize
17215106 7,5 1 par
17225106 8,5 1 par
17235106 9,5 1 par
17245106 10,5 1 par
4 options
Código de producto. 17215106
Marca: Ansell 87108075
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los guantes de protección frente a productos químicos de alta resistencia AlphaTec™ 87-108 ofrecen una buena protección mecánica y química en entornos de alta resistencia
  • Alta resistencia a productos químicos basados en agua
  • Buena flexibilidad y elasticidad que evitan desgarros
  • Clorados para endurecer y limpiar la superficie del guante
  • AQL 0,65
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Aplicaciones Industrial
Color Negro
Latex Free No
Material Caucho
Palm Thickness (English) 0.0591 in.
Palm Thickness (Metric) 1.5 mm
Tipo de producto Chemical Protection Gloves
Tamaño 7,5
Grosor (imperial) 59 mil
Grosor (métrico) 1,5 mm