Learn More
Ansell Guantes de látex ligeros aptos para alimentos AlphaTec™ 87-085
Código de producto. 16865250 Tienda Ansell Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
6,5
7,5
8,5
9,5
Tamaño de la unidad:
12 pares
Código de producto. Tamaño unitSize
16865250 8,5 12 pares
16845250 6,5 12 pares
16855250 7,5 12 pares
16875250 9,5 12 pares
4 options
Código de producto. 16865250
Marca: Ansell 87085085BP
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Los guantes son ideales para zonas de bajo riesgo y cuentan con un forro ligero para mayor comodidad
  • Para su uso en zonas de bajo riesgo
  • Puños con reborde para aumentar la resistencia y facilitar su colocación
  • Resistentes, flexibles y cómodos
  • Forro 100 % algodón
  • AQL 0.65
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad (Europa) Conforme a CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009, REACH
Color Rosa
Hand Específico
Material Látex
Tamaño 8,5
Norma EN388 2010X
EN ISO 374-1 Tipo B
EN ISO 374-1 CÓDIGOS DE LETRAS QUÍMICAS KLT
EN ISO 374 - 5 Sí
Material de revestimiento 100 % algodón
Serie 87-085
Longitud (imperial) 12 in
Longitud (métrico) 300 mm