Learn More
Ansell Guantes de látex ligeros aptos para alimentos AlphaTec™ 87-085
Código de producto. 16845250 Tienda Ansell Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
6,5
7,5
8,5
9,5
Tamaño de la unidad:
12 pares
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
16845250 6,5 12 pares
16855250 7,5 12 pares
16865250 8,5 12 pares
16875250 9,5 12 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16845250 Proveedor Ansell N.º de proveedor 87085065BP
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los guantes son ideales para zonas de bajo riesgo y cuentan con un forro ligero para mayor comodidad
  • Para su uso en zonas de bajo riesgo
  • Puños con reborde para aumentar la resistencia y facilitar su colocación
  • Resistentes, flexibles y cómodos
  • Forro 100 % algodón
  • AQL 0.65
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad (Europa) Conforme a CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009, REACH
Color Rosa
Hand Específico
Material Látex
Tamaño 6,5
Norma EN388 2010X
EN ISO 374-1 Tipo B
EN ISO 374-1 CÓDIGOS DE LETRAS QUÍMICAS KLT
EN ISO 374 - 5 Sí
Material de revestimiento 100 % algodón
Serie 87-085
Longitud (imperial) 12 in
Longitud (métrico) 300 mm