Learn More
Ansell AlphaTec 87-029
Código de producto. p-7225023 Tienda Ansell Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
10
11
Tamaño de la unidad:
12 pares
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
17651026 7 12 pares
17661026 8 12 pares
17671026 9 12 pares
17681026 10 12 pares
17691026 11 12 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 17651026 Proveedor Ansell N.º de proveedor 87029070
AlphaTec 87-029 es un guante de caucho natural ligero con revestimiento de nailon tejido.
  • Buen agarre en entornos húmedos y secos debido al acabado rugoso.
  • Revestimiento sin costuras de poliamida: revestimiento de látex de caucho natural arrugado en la mano, revestimiento suave en el puño.
  • AQL 1,5
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE 0493|EN ISO 374-1:2016|EN 374:2003||EN 388:2016|EN 388:2003|EN 420:2003 + A1:2009|EN ISO 374-5:2016|EN407:2020 |Tipo de alimento: Caucho|Categoría III|Conforme con REACH
Accelerator Free No
Aplicaciones Industrial
Color Azul
Desechables Reutilizables
Acabado exterior Áspero
Finger Thickness (English) 0,06 in
Finger Thickness (Metric) 1.52 mm
Latex Free No
Material Poliamida
Palm Thickness (English) 0,059 in.
Palm Thickness (Metric) 1.50 mm
En polvo sin polvo
Tipo de producto Guantes industriales
Tamaño 7
Esterilidad No estéril
Grosor (imperial) 0,059 in.
Grosor (métrico) 1.50 mm
Longitud (imperial) 12 in
Longitud (métrico) 300 mm