Learn More
Ansell™ Guantes para cajas de guantes de aislamiento Alphatec™ 85-600\85-601\85-602
Código de producto. 31980753 Tienda Ansell Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
11
9,5
Tamaño del puerto (métrico):
203 mm
250 mm
300 mm
Tamaño de la unidad:
1 par
10 pares
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño del puerto (métrico) Tamaño de la unidad
31980753 9,5 250 mm 10 pares
15506244 11 203 mm 1 par
31980733 11 203 mm 10 pares
31980722 9,5 203 mm 10 pares
15516244 9,5 203 mm 1 par
31980712 11 250 mm 10 pares
15526244 11 250 mm 1 par
15536244 9,5 250 mm 1 par
31980745 11 300 mm 10 pares
15546244 11 300 mm 1 par
15556244 9,5 300 mm 1 par
31980743 9,5 300 mm 10 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 31980753 Proveedor Ansell™ N.º de proveedor 85601095
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15586.50€
    12178.02€ / 10 pares
    Ahorro 3408.48€
    21% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 08-03-2027
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Sistema de detección de grietas de doble capa con material blanco único en un revestimiento de color negro. Guantes para aislador Ansell™ AlphaTec™ para obtener una mayor comodidad y protección en zonas críticas.
Guantes de caucho de EPDM (dieno etileno propileno) para aislador fabricados con un material blanco de alta calidad aprobado por la FDA y con un revestimiento negro para la detección de grietas.
  • Categoría III, EN 374AKL, EN 374, EN 388\3100
  • Aplicaciones ideales: electrónica y farmacéutica
  • Material de alta calidad, de conformidad con la norma CFR21 de la FDA
  • Diseñados para su esterilización en autoclave de forma repetida (hasta 50 veces), lo que reduce la necesidad de cambiar de guantes
  • Son cómodos y aportan una buena movilidad con una gran sensibilidad táctil
  • Resistentes a las soluciones de peróxido de hidrógeno y a los productos químicos desinfectantes comunes
  • Resisten el envejecimiento por exposición al oxígeno, los rayos UV y el ozono
  • Soportan temperaturas de hasta 130 °C para esterilizaciones repetidas
  • Libres de halógenos: se pueden desechar por incineración
  • Los modelos disponibles tienen conexiones que se ajustan a la mayoría de las cajas de guantes de aislamiento
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Blanco
Hand Ambidiestro
Latex Free Sí
Material EPDM
Tipo de producto Guantes RABS y aislantes
Tamaño 9,5
Temperature (Metric) Max 130 °C
Grosor (imperial) 0,020 in
Grosor (métrico) 0,5 mm
Para utilizar con (aplicación) Productos farmacéuticos y electrónica
Grip Design Suave
Tipo de empaquetado Caja
Tamaño del puerto (métrico) 250 mm
Resistente a Soluciones de peróxido de hidrógeno y productos químicos desinfectantes más comunes
Serie 85-601
Longitud (métrico) 800 mm