Learn More
Ansell™ Guantes para cajas de guantes de aislamiento Alphatec™ 85-500\85-502\85-504
Código de producto. 31980756 Tienda Ansell Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
11
9,5
Tamaño del puerto (métrico):
203 mm
250 mm
300 mm
Tamaño de la unidad:
1 par
10 pares
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño del puerto (métrico) Tamaño de la unidad
31980756 9,5 300 mm 10 pares
31980724 11 203 mm 10 pares
15586224 11 203 mm 1 par
31980713 9,5 203 mm 10 pares
15596224 9,5 203 mm 1 par
31980748 11 250 mm 10 pares
15526234 11 250 mm 1 par
31980719 9,5 250 mm 10 pares
15536234 9,5 250 mm 1 par
31980725 11 300 mm 10 pares
15566234 11 300 mm 1 par
15576234 9,5 300 mm 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 31980756 Proveedor Ansell™ N.º de proveedor 85504095
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12849.75€
    10039.75€ / 10 pares
    Ahorro 2810.00€
    21% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-03-2027
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Material de alta calidad, de conformidad con la norma CFR21 de la FDA. Los guantes para aislador Ansell™ AlphaTec™ se han diseñado para obtener una mayor comodidad y protección en zonas críticas.
  • Aplicaciones ideales: electrónica y farmacéutica
  • Diseñados para su esterilización en autoclave de forma repetida (hasta 50 veces), lo que reduce la necesidad de cambiar de guantes
  • Son cómodos y aportan una buena movilidad con una gran sensibilidad táctil
  • Resistentes a las soluciones de peróxido de hidrógeno y a los productos químicos desinfectantes comunes
  • Resisten el envejecimiento por exposición al oxígeno, los rayos UV y el ozono
  • Soportan temperaturas de hasta 130 °C para esterilizaciones repetidas
  • Libres de halógenos: se pueden desechar por incineración
  • Los modelos disponibles tienen conexiones que se ajustan a la mayoría de las cajas de guantes de aislamiento
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Color Negro
    Hand Ambidiestro
    Latex Free Sí
    Material EPDM
    Tipo de producto Guantes RABS y aislantes
    Tamaño 9,5
    Temperature (Metric) Max 130 °C
    Grosor (imperial) 0,016 in
    Grosor (métrico) 0,4 mm
    Para utilizar con (aplicación) Productos farmacéuticos y electrónica
    Grip Design Suave
    Tipo de empaquetado Caja
    Tamaño del puerto (métrico) 300 mm
    Resistente a Soluciones de peróxido de hidrógeno y productos químicos desinfectantes más comunes
    Serie 85-504
    Longitud (métrico) 800 mm