Learn More
Ansell™ Guantes para cajas de guantes de aislamiento Alphatec™ 85-500\85-502\85-504
Código de producto. 15586224 Tienda Ansell Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
11
9,5
Tamaño del puerto (métrico):
203 mm
250 mm
300 mm
Tamaño de la unidad:
1 par
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño del puerto (métrico) unitSize
15586224 11 203 mm 1 par
15596224 9,5 203 mm 1 par
15526234 11 250 mm 1 par
15536234 9,5 250 mm 1 par
15566234 11 300 mm 1 par
15576234 9,5 300 mm 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 15586224 Proveedor Ansell™ N.º de proveedor 85500110
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Material de alta calidad, de conformidad con la norma CFR21 de la FDA. Los guantes para aislador Ansell™ AlphaTec™ se han diseñado para obtener una mayor comodidad y protección en zonas críticas.
  • Aplicaciones ideales: electrónica y farmacéutica
  • Diseñados para su esterilización en autoclave de forma repetida (hasta 50 veces), lo que reduce la necesidad de cambiar de guantes
  • Son cómodos y aportan una buena movilidad con una gran sensibilidad táctil
  • Resistentes a las soluciones de peróxido de hidrógeno y a los productos químicos desinfectantes comunes
  • Resisten el envejecimiento por exposición al oxígeno, los rayos UV y el ozono
  • Soportan temperaturas de hasta 130 °C para esterilizaciones repetidas
  • Libres de halógenos: se pueden desechar por incineración
  • Los modelos disponibles tienen conexiones que se ajustan a la mayoría de las cajas de guantes de aislamiento
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Color Negro
    Hand Ambidiestro
    Latex Free Sí
    Material EPDM
    Tipo de producto Guantes RABS y aislantes
    Tamaño 11
    Temperature (Metric) Max 130 °C
    Grosor (imperial) 0,016 in
    Grosor (métrico) 0,4 mm
    Para utilizar con (aplicación) Productos farmacéuticos y electrónica
    Grip Design Suave
    Tipo de empaquetado Caja
    Tamaño del puerto (métrico) 203 mm
    Resistente a Soluciones de peróxido de hidrógeno y productos químicos desinfectantes más comunes
    Serie 85-500
    Longitud (métrico) 800 mm