Learn More
Ansell™ Guantes para cajas de guantes de aislamiento Alphatec™ 85-301\85-303\85-305
Código de producto. 31980759 Tienda Ansell Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
11
9,5
Tamaño del puerto (métrico):
203 mm
250 mm
300 mm
Tamaño de la unidad:
1 par
10 pares
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño del puerto (métrico) Tamaño de la unidad
31980759 11 203 mm 10 pares
15586214 11 203 mm 1 par
31980736 9,5 203 mm 10 pares
15596214 9,5 203 mm 1 par
15526224 11 250 mm 1 par
31980755 11 250 mm 10 pares
31980749 9,5 250 mm 10 pares
15536224 9,5 250 mm 1 par
31980729 11 300 mm 10 pares
15566224 11 300 mm 1 par
15576224 9,5 300 mm 1 par
31980731 9,5 300 mm 10 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 31980759 Proveedor Ansell™ N.º de proveedor 85301110
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9385.25€
    7332.88€ / 10 pares
    Ahorro 2052.37€
    21% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-03-2027
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Diseñados para ofrecer una alta resistencia frente a bases y ácidos concentrados. Guantes para aislador Ansell™ AlphaTec™ para obtener una mayor comodidad y protección en zonas críticas.
Guantes pesados de caucho sintético (CSM) y polietileno clorosulfonado (CSPE) para aislador que proporcionan una mayor comodidad y protección en entornos críticos.
  • Categoría III, EN 374AKL, EN 374, EN 388\4101
  • Material suave y flexible diseñado para facilitar el uso
  • Resisten el envejecimiento por exposición al oxígeno, los rayos UV y el ozono
  • Resiste temperaturas de hasta 120 °C
  • De color blanco para una fácil detección de la contaminación
  • Mayor grosor (0,6 mm) para una mayor durabilidad
  • Los modelos disponibles tienen conexiones que se ajustan a la mayoría de las cajas de guantes de aislamiento
  • Aplicaciones ideales: productos farmacéuticos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Marfil
Hand Ambidiestro
Latex Free Sí
Material CSM
Tipo de producto Guantes aislantes
Tamaño 11
Temperature (Metric) Max 120 °C
Grosor (métrico) 0,6 mm
Para utilizar con (aplicación) Productos farmacéuticos
Tamaño del puerto (métrico) 203 mm
Resistente a Ácidos y bases concentrados
Serie 85-301
Longitud (métrico) 800 mm