Learn More
Ansell™ Guantes para cajas de guantes de aislamiento Alphatec™ 85-300\85-302\85-304
Código de producto. 31980761 Tienda Ansell Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
11
9,5
Tamaño del puerto (métrico):
203 mm
250 mm
300 mm
Tamaño de la unidad:
1 par
10 pares
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño del puerto (métrico) Tamaño de la unidad
31980761 11 203 mm 10 pares
15566214 11 203 mm 1 par
31980746 9,5 203 mm 10 pares
15576214 9,5 203 mm 1 par
31980741 11 250 mm 10 pares
15506224 11 250 mm 1 par
31980758 9,5 250 mm 10 pares
15516224 9,5 250 mm 1 par
15546224 11 300 mm 1 par
31980757 11 300 mm 10 pares
31980721 9,5 300 mm 10 pares
15556224 9,5 300 mm 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 31980761 Proveedor Ansell™ N.º de proveedor 85300110
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7462.75€
    5830.79€ / 10 pares
    Ahorro 1631.96€
    21% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-03-2027
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Diseñados para ofrecer una alta resistencia frente a bases y ácidos concentrados. Los guantes para aislador AlphaTec™ Ansell™ son ideales para obtener una mayor comodidad y protección en zonas críticas.
Guantes de caucho sintético (CSM) y polietileno clorosulfonado (CSPE) de peso medio para aislador que proporcionan una mayor comodidad y protección en entornos críticos.
  • Categoría III, EN 374AKL, EN 374, EN 388\4101
  • Aplicaciones ideales: productos farmacéuticos
  • Material suave y flexible diseñado para facilitar el uso
  • Resisten el envejecimiento por exposición al oxígeno, los rayos UV y el ozono
  • Resiste temperaturas de hasta 120 °C
  • De color blanco para una fácil detección de la contaminación
  • Los modelos disponibles tienen conexiones que se ajustan a la mayoría de las cajas de guantes de aislamiento
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Blanco
Hand Ambidiestro
Latex Free Sí
Material CSM
Tipo de producto Guantes aislantes
Tamaño 11
Temperature (Metric) Max 120 °C
Grosor (métrico) 0,4 mm
Para utilizar con (aplicación) Productos farmacéuticos
Tamaño del puerto (métrico) 203 mm
Resistente a Ácidos y bases concentrados
Serie 85-300
Longitud (métrico) 800 mm