Learn More
Ansell™ Guantes para cajas de guantes de aislamiento Alphatec™ 85-300\85-302\85-304
Product Code. 15516224 Shop All Ansell Products
Change view
Click to view available options
Tamaño:
11
9,5
Tamaño del puerto (métrico):
203 mm
250 mm
300 mm
Unit Size:
1 par
10 pares
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Tamaño Tamaño del puerto (métrico) unitSize
15516224 9,5 250 mm 1 par
15566214 11 203 mm 1 par
31980761 11 203 mm 10 pares
31980746 9,5 203 mm 10 pares
15576214 9,5 203 mm 1 par
31980741 11 250 mm 10 pares
15506224 11 250 mm 1 par
31980758 9,5 250 mm 10 pares
15546224 11 300 mm 1 par
31980757 11 300 mm 10 pares
31980721 9,5 300 mm 10 pares
15556224 9,5 300 mm 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
This item is not returnable. View return policy
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Product Code. 15516224 Supplier Ansell™ Supplier No. 85302095
Equipe su laboratorio
Usar código promocional 28007
View all promotions
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Diseñados para ofrecer una alta resistencia frente a bases y ácidos concentrados. Los guantes para aislador AlphaTec™ Ansell™ son ideales para obtener una mayor comodidad y protección en zonas críticas.
Guantes de caucho sintético (CSM) y polietileno clorosulfonado (CSPE) de peso medio para aislador que proporcionan una mayor comodidad y protección en entornos críticos.
  • Categoría III, EN 374AKL, EN 374, EN 388\4101
  • Aplicaciones ideales: productos farmacéuticos
  • Material suave y flexible diseñado para facilitar el uso
  • Resisten el envejecimiento por exposición al oxígeno, los rayos UV y el ozono
  • Resiste temperaturas de hasta 120 °C
  • De color blanco para una fácil detección de la contaminación
  • Los modelos disponibles tienen conexiones que se ajustan a la mayoría de las cajas de guantes de aislamiento
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Color Blanco
Hand Ambidiestro
Latex Free Sí
Material CSM
Tipo de producto Guantes RABS y aislantes
Tamaño 9,5
Temperature (Metric) Max 120 °C
Grosor (imperial) 0,016 in
Grosor (métrico) 0,4 mm
Para utilizar con (aplicación) Productos farmacéuticos
Grip Design Suave
Tipo de empaquetado Caja
Tamaño del puerto (métrico) 250 mm
Resistente a Ácidos y bases concentrados
Serie 85-302
Longitud (métrico) 800 mm