Learn More
Ansell™ Guantes químicos de nitrilo ALPHATEC 79-700
Código de producto. 17862588 Tienda Ansell Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
10
11
Tamaño de la unidad:
12 pares
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
17862588 7 12 pares
17892588 8 12 pares
17852588 9 12 pares
17872588 10 12 pares
17842588 11 12 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 17862588 Proveedor Ansell™ N.º de proveedor 79700070BP
Edge
ALPHATEC 79-700 Guantes químicos ligeros y cómodos, con capacidades avanzadas de absorción interna y protección química EN374 tipo B garantizada
  • Absorción mejorada:  Guantes™ EPI AlphaTec 79-700’ La tecnología™ de gestión de humedad AQUADR les permite absorber hasta 10 veces más que los guantes con solo flocado de algodón, para manos que se mantienen secas durante más tiempo.
  • Protección especializada:  Su robusta composición de nitrilo proporciona una protección ligera contra productos químicos, ácidos, grasas y líquidos, con resistencia química EN 374 Tipo B.
  • Destreza aumentada:  Estos guantes™ AlphaTec también tienen un diseño liviano, lo que les otorga mayor destreza y flexibilidad.
  • Cumplimiento en la manipulación de alimentos:  Poseen certificación europea para manipulación de alimentos, lo que los hace ideales para aplicaciones de procesamiento de alimentos.
  • Mayor comodidad:  Sus capacidades de absorción y su diseño liviano también otorgan a estos guantes industriales una comodidad total.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad (Europa) Número CE|EN 374:2003|EN ISO 374-1:2016|EN 388:2003|EN 388:2016|EN 388:2016 +A1:2018|EN 420:2003 + A1:2009|EN 421:2010|EN ISO 374-1:2016|ES ISO 374-5:2016|ES ISO 374-5:2016|EN 421:2010|Tipo de alimento: Caucho|Categoría III|Cumple con REACH
Aplicaciones Industrial
Color Azul
Finger Thickness (English) 0,22 in
Finger Thickness (Metric) 8.7 mm
Latex Free Sí
Material Nitrilo
Palm Thickness (English) 0,22 in
Palm Thickness (Metric) 8.7 mm
Tipo de producto Guantes resistentes a productos químicos
Tamaño 7
Grosor (imperial) 0,22 in
Grosor (métrico) 8.7 mm
Norma EN388 1001A
EN 421 Sí
EN ISO 374-1 Tipo B
EN ISO 374-1 CÓDIGOS DE LETRAS QUÍMICAS JKT
EN ISO 374 - 5 Bacterias, hongos CON protección antivirus
Estilo de puño de los guantes Recto
Longitud (imperial) 12,2 in
Longitud (métrico) 310 mm