Learn More
Beskrivning
- AnsellGrip Tecnología para un mejor agarre en condiciones húmedas y aceitosas.
- Diseñado para proteger a temperaturas de -40 a +250 °C/482 °F.
- El forro acrílico mantiene las manos calientes en condiciones de frío y protegidas en aplicaciones de calor por contacto.
- Barrera química de nitrilo que proporciona protección contra una amplia gama de productos químicos.
Specifikationer
Specifikationer
| Grado de abrasión ANSI | ANSI 5 |
| Certificaciones/conformidad | ANSI 5 de abril, ANSI Corte A2, CE 0493, EN 388:2016 +A1:2018, EN 374:2003, EN 388:2003, EN407:2020, EN 511:2006, Contacto con Alimentos |
| Aplicaciones | Industrial |
| Color | Verde |
| Latex Free | Sí |
| Material | Acrílico, Nitrilo |
| Palm Thickness (English) | 50 mil |
| Palm Thickness (Metric) | 1.27 mm |
| Tipo de producto | Guantes resistentes a productos químicos |
| Tamaño | 8 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?