Learn More
Ansell AlphaTec™ Guantes aislantes de neopreno 55-308
Código de producto. 31980739 Tienda Ansell Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
10
Tamaño de la unidad:
10 pares
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
31980739 10 10 pares
1 options
Código de producto. 31980739 Proveedor Ansell N.º de proveedor 55308100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3155.50€
    2465.46€ / 10 pares
    Ahorro 690.04€
    21% Descuento
Fecha estimada de envoi: 11-02-2027
Los guantes de neopreno RABS y aislantes brindan protección física y resistencia química contra la mayoría de ácidos, alcoholes, aceites, lubricantes e hidrocarburos.
  • El grosor de peso pesado (0,76 mm/30 mil) aumenta la durabilidad, así como la resistencia química y física
  • Sin revestimiento para una limpieza eficaz
  • Los modelos disponibles tienen conexiones que se ajustan a la mayoría de las cajas de guantes de aislamiento
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad (Europa) CE0493, EN 420:2003, A1:2009, Categoría III, EN ISO 374-5:2014, EN 388:2100A
Color Negro
Hand Ambidiestro
Latex Free Sí
Material Polímero de neopreno
Tipo de producto Guantes aislantes
Tamaño 10
Grosor (imperial) 30 mil
Grosor (métrico) 0.76 mm
Estilo de puño de los guantes Con reborde
Modelo 55308100
Tamaño del puerto (imperial) 12 in
Tamaño del puerto (métrico) 30.5 cm
Longitud (imperial) 32 in
Longitud (métrico) 81.3 cm