Learn More
Ansell AlphaTec™ Guantes aislantes de neopreno 55-306
Código de producto. 16885240 Tienda Ansell Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
10
Tamaño de la unidad:
1 par
Código de producto. Tamaño unitSize
16885240 10 1 par
1 options
N/D
Código de producto. 16885240 Proveedor Ansell N.º de proveedor 55306100
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
N/D
Los guantes aislantes de neopreno están diseñados para proteger contra productos químicos agresivos en entornos de trabajo medio.
  • ES ISO Resistencia química conforme a 374: Protección química avanzada
  • Grosor pesado: mayor durabilidad, mayor vida útil del guante.
  • Sin forro: Menos riesgos de contaminación, limpieza fácil y eficaz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
ASTM F739 No
Certificaciones/conformidad (Europa) CE0493, EN 420:2003, A1:2009, Categoría III, EN ISO 374-5:2014, EN 388:2100A
Chlorinated No
Color Negro
Finger Thickness (English) 0.76 mm
Finger Thickness (Metric) 30 mil
Hand Ambidiestro
Latex Free Sí
Material Polímero de neopreno
Palm Thickness (English) 0.76 mm
Palm Thickness (Metric) 30 mil
Tipo de producto Guantes aislantes
Tamaño 10
Temperatura máx. (imperial) 122 °F
Temperature (Metric) Max 50 °C
Grosor (imperial) 30 mil
Grosor (métrico) 0.76 mm
Estilo de puño de los guantes Con reborde
Modelo 55-306
Tamaño del puerto (imperial) 10 in
Tamaño del puerto (métrico) 25.4 cm
Serie ALPHATEC™ 55-306
Temperatura mín. (imperial) -22 °F
Temperatura mín. (métrico) 50 °C
Longitud (imperial) 32 in
Longitud (métrico) 81.3 cm
Mostrar más Mostrar menos
N/D