Learn More
Ansell AlphaTec™ Guantes aislantes de neopreno 55-303
Código de producto. 16875240 Tienda Ansell Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
10
Tamaño de la unidad:
1 par
Código de producto. Tamaño unitSize
16875240 10 1 par
1 options
Código de producto. 16875240 Proveedor Ansell N.º de proveedor 55303100
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los guantes de neopreno RABS y aislantes brindan protección física y resistencia química contra la mayoría de ácidos, alcoholes, aceites, lubricantes e hidrocarburos.
  • El grosor de peso pesado (0,76 mm/30 mil) aumenta la durabilidad, así como la resistencia química y física
  • Sin revestimiento para una limpieza eficaz
  • Los modelos disponibles tienen conexiones que se ajustan a la mayoría de las cajas de guantes de aislamiento
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad (Europa) CE0493, EN 420:2003, A1:2009, Categoría III, EN ISO 374-5:2014, EN 388:2100A
Color Negro
Hand Ambidiestro
Latex Free Sí
Material Polímero de neopreno
Tipo de producto Guantes aislantes
Tamaño 10
Grosor (imperial) 30 mil
Grosor (métrico) 0.76 mm
Estilo de puño de los guantes Con reborde
Modelo 55303100
Tamaño del puerto (imperial) 8 in
Tamaño del puerto (métrico) 20.3 cm
Longitud (imperial) 32 in
Longitud (métrico) 81.3 cm